Learn More
Hellma Semi-Micro Cuvettes, 108-QS (pair)
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- PTFE lids included
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 μL |
| Materiale | Suprasil Quartz |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 9 mm |
| Include | PTFE Lids |
| Quantità | 2/Pk |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Vedi altri risultati |