Learn More
Semi-Volatile Calibration Standard, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep BIG-BN-2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2000μg/mL |
1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 2000μg/mL |
1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 2000μg/mL |
1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 2000μg/mL |
2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 2000μg/mL |
2,6-Dinitrotoluene | 606-20-2 | 2000μg/mL |
2-Chloronaphthalene | 91-58-7 | 2000μg/mL |
2-Methylnaphthalene | 91-57-6 | 2000μg/mL |
2-Nitroaniline | 88-74-4 | 2000μg/mL |
3-Nitroaniline | 99-09-2 | 2000μg/mL |
4-Bromodiphenyl ether | 101-55-3 | 2000μg/mL |
4-Chloroaniline (p-Chloroaniline) | 106-47-8 | 2000μg/mL |
4-Chlorophenyl-phenyl ether | 7005-72-3 | 2000μg/mL |
4-Nitroaniline | 100-01-6 | 2000μg/mL |
Acenaphthene | 83-32-9 | 2000μg/mL |
Acenaphthylene | 208-96-8 | 2000μg/mL |
Anthracene | 120-12-7 | 2000μg/mL |
Benz(a)anthracene | 56-55-3 | 2000μg/mL |
Benzo(a)pyrene | 50-32-8 | 2000μg/mL |
Benzo(b)fluoranthene | 205-99-2 | 2000μg/mL |
Benzo(g,h,i)perylene | 191-24-2 | 2000μg/mL |
Benzo(k)fluoranthene | 207-08-9 | 2000μg/mL |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 2000μg/mL |
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether | 108-60-1 | 2000μg/mL |
bis(2-Chloroethoxy)methane | 111-91-1 | 2000μg/mL |
bis(2-Chloroethyl)ether | 111-44-4 | 2000μg/mL |
Bis(2-Ethylhexyl)phthalate | 117-81-7 | 2000μg/mL |
Butylbenzyl phthalate | 85-68-7 | 2000μg/mL |
Chrysene | 218-01-9 | 2000μg/mL |
Dibenz(a,h)anthracene | 53-70-3 | 2000μg/mL |
Dibenzofuran | 132-64-9 | 2000μg/mL |
Diethyl phthalate | 84-66-2 | 2000μg/mL |
Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 2000μg/mL |
Di-n-butyl phthalate | 84-74-2 | 2000μg/mL |
Di-n-octyl phthalate | 117-84-0 | 2000μg/mL |
Fluoranthene | 206-44-0 | 2000μg/mL |
Fluorene | 86-73-7 | 2000μg/mL |
Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 2000μg/mL |
Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 2000μg/mL |
Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 2000μg/mL |
Hexachloroethane | 67-72-1 | 2000μg/mL |
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene | 193-39-5 | 2000μg/mL |
Isophorone | 78-59-1 | 2000μg/mL |
Naphthalene | 91-20-3 | 2000μg/mL |
Nitrobenzene | 98-95-3 | 2000μg/mL |
N-Nitrosodi-n-propylamine | 621-64-7 | 2000μg/mL |
N-Nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | 2000μg/mL |
Phenanthrene | 85-01-8 | 2000μg/mL |
Pyrene | 129-00-0 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Semi-volatile Calibration Standard | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation | |
For US EPA Methods 625, 8270, CLP |
2mL amber prescored glass ampule | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. | |
Components in Methylene Chloride:Benzene at 2000μg/mL Acenaphthene Dimethyl Phthalate Acenaphthylene Di-n-butyl Phthalate Anthracene 2,4-Dinitrotoluene Benszo(a)anthracene 2,6-Dinitrotoluene Benzo(a)pyrene Di-n-octyl Phthalate Benzo(b)fluoranthene Fluoranthene Benzo(g,h,i)perylene Fluorene Benzo(k)fluoranthene Hexachlorobenzene Benzyl Alcohol Hexachlorobutadiene bis(2-chloroethoxy)methane Hexachlorocyclopentadiene bis(2-chloroethyl)ether Hexachloroethane bis(2-chloroisopropyl)ether Indeno(1,2,3-cd)pyrene bis(2-ethylhexyl)phthalate Isophorone 4-Bromophenyl phenyl ether 2-Methylnaphthalene Butylb |
|
MeCl:Benzene |
Sicurezza e movimentazione
- Semi-volatile Calibration Standard
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: anthracene, hexachlorobuta-1,3-diene, 1,2,4-trichlorobenzene
Product intended for laboratory use only