Learn More
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert
Click to view available options
Size:
Piccolo
Grande
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Descrizione
- DPI categoria III per rischi complessi
- Eccellente resistenza agli irritanti cutanei
- Per applicazioni a contatto con alimenti
- Senza talco
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Senza silicone aggiunto
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di categoria III |
| Classificazione | Categoria III |
| Descrizione | Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert |
| Colore | Blu |
| Monouso | Sì |
| Finitura esterna | Testurizzato |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Powdered | Non talcati |
| Vedi altri risultati |