Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Xtra lite Semperguard™
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Descrizione
Manufactured from nitrile. Semperguard™ Nitrile Xtra lite Protective Gloves are disposable.
- Nitrile
- Powder free
- Lavender blue
- Disposable
- Rolled Cuff Style
- Ambidextrous
- Latex Free
- Tensile Strength of 14/14MPa
- CE Class I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Category III certified
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III |
Colore | Blu lavanda |
Monouso | Sì |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Non talcati |
Size | Medio |
Spessore (sistema imperiale) | 5.5 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.14 mm |
Stile polso guanto | Arrotolato |