Learn More
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Nitrile Examination Gloves
A longer cuff offers users additional safety by covering wrists and underarms. Includes innovative foil opening for considerably easier glove removal.
23.30€ - 23.65€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 |
---|---|
Classificazione | CE Class I, CE Category III |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Materiale | Nitrile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15899047
|
Semperit™
3000002090 |
Medium |
23.30€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15819057
|
Semperit™
3000002092 |
X-Large |
23.30€
pezzi 135 |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15809057
|
Semperit™
3000002091 |
Large |
23.65€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15889047
|
Semperit™
3000002089 |
Small |
23.30€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The optimized length of the fingers significantly improves the wearing comfort
- Powder-free natural latex examination glove excels by its extraordinary, well-gliding surface.
- The textured fingers provide a good grip which is indispensable for safe instrument handling.
- The synthetic inner coating achieved by the special Sempermed technology makes it easy and fast to don.
Specifica
ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 | |
White | |
Nitrile | |
Nitrile Examination Glove | |
0.15 mm | |
Extended | |
Dispenser Box | |
26.5 cm |
CE Class I, CE Category III | |
Single-use | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
Hospital | |
Yes | |
Chemical |