Learn More
Semperit™ Guanti per esame in lattice Semperguard™ Comfort
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Descrizione
- In lattice naturale
- Delicati sulla pelle
- Non talcati
- Eccellente elasticità e buona sensibilità al tatto/comodità di utilizzo
- Buona presa e facili da indossare
- Privi di ftalati e ammorbidenti
- Dispositivi medici di classe I di categoria CE - Guanti protettivi monouso per rischi complessi di categoria III
- Testati e certificati in conformità alla direttiva 1935/2004
- Per applicazioni a contatto con alimenti
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420, EN 374 e EN 455 |
Classificazione | CE Classe I |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Latex Free | No |
Materiale | Lattice |
Powdered | Non talcati |
Product Type | Guanti per esame |
Size | Grande |
Sterilità | Non sterile |