Learn More
Semperit™ Guanti monouso in vinile Semperguard, colore bianco, Semperguard™
Click to view available options
Size:
Medio
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Pre-talcati
- Struttura in vinile
- Privi di proteine del lattice e acceleratori
- Privi di DOP
- Adatti al contatto con alimenti senza grassi
- Categoria I CE per rischi minimi
- Trasparenti
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, ISO 13485 |
| Classificazione | CE Categoria I |
| Stile di taglio | Arrotolato |
| Colore | Trasparente |
| Monouso | Sì |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sì |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Vinile |
| Powdered | Talcati |
| Product Type | Guanti monouso |
| Vedi altri risultati |