Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in vinile Semperguard™
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Descrizione
I guanti protettivi monouso trasparenti sono piatti con bordo arrotolato.
- Particolarmente delicati sulla pelle per chi soffre di allergie al lattice - privi di acceleratori e proteine del lattice
- Privi di DOP (DEHP/dietilesil ftalato)
- Il vinile di alta qualità (PVC) offre un comfort eccellente
- Qualità eccellente a un costo vantaggioso
- Guanti protettivi CE di categoria I per rischi minimi
- Testati e certificati in conformità a VO 1935/2004 - adatti al contatto con alimenti non grassi
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Categoria I, EN 420, EN 374, EN 455 |
Classificazione | Guanti protettivi CE di categoria I per rischi minimi |
Colore | Trasparente |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | Liscio |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Vinile |
Powdered | Sì |
Size | Grande |