Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram Negative MIC Plate
Codice prodotto. p-4525221
Click to view available options
Descrizione:
MIC Plate
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15334869
Marca: Thermo Scientific™ YGN2F
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilize the latest antimicrobials, including Doripenem and Tigecycline, for accurate, economical results with Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram Negative MIC Plates.
Utilize the latest antimicrobials, including Doripenem and Tigecycline, for accurate, economical results with Sensititre Gram Negative MIC Plates.
  • Multi-isolate format decreases cost per test
  • Automated, semiautomated or manual read options are available for ultimate flexibility
  • Extended shelf life and room-temperature storage simplify inventory control
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
VersaTREK™ and Sensititre products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Standard McFarland 0,5 H2O (Part No. T3339)
Agenti antimicrobici Various
Tipo di brodo MHB (Part No. T3462)
Descrizione MIC Plate
Codice antibiotico Various
Product Type MIC Plate
Target Organism Class Gram-negative Bacteria
Test Type Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Breakpoint
Da utilizzare con (applicazione) Gram negative organisms: Enterobacteriaceae, Non-Enterobacteriaceae, Proteus sp.
Condizioni di incubazione 35°C O2
Tempo di incubazione 18 hr
Isolati per piastra 1
N. per confezione 10
Tipo di imballaggio Box
Quantità 10/Pk.
Opzioni di lettura Autoread or manual
Volume di trasferimento For Enterobacteriaceae and Non-Enterobacteriaceae: 10μL, 30μL* (*Aid in detection of resistance mechanisms for gram negative organisms; see pack insert). For Proteus sp.: 1μL
Volume per pozzetto 50 μL
Specie Multiple