Learn More
Cytiva Sentino™ Funnel Base with Support Screen
Click to view available options
:
For 150 and 300 mL
Descrizione
- Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Materiale | PES |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Base for 150 and 300 mL |
| Diameter (Metric) Inside | 47 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering