Learn More
Cytiva Sentino™ Global Microbiology Peristaltic Pump
Sentino Pump replaces traditional vacuum filtration systems for membrane filtration with a small peristaltic-action pump and a sterile disposable fluid path.
Marca: Cytiva 13186
1838.25 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- The units compact design makes it easy to use in confined spaces, frees valuable bench top space and provides workspace flexibility
Specifica
NiMH nickel metal hydride battery | |
Main power supply or rechargeable battery | |
Thermoplastic Elastomer | |
24 VDC 1.6 Amp 100/240 VAC, 47/63 Hz |
Titolo del prodotto
Cytiva Sentino™ Global Microbiology Peristaltic Pump > 1/Ea.