Learn More
Cytiva Sentino™ Metricel™ Black Membrane
Filter dispense packs for Sentino dispenser are ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes.
189.00€ - 191.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale (membrana) | Modified PES |
Sterilità | Non-sterile |
N. per confezione | 1000/Pk., Dispenser Pack of 200 |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 47 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17184591
|
Cytiva
68124 |
0.45 μm |
191.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 25-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17194591
|
Cytiva
68125 |
0.8 μm |
189.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Filter dispensers are ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes
- Designed to aseptically dispense one disc of membrane at the touch of a button
- Gamma irradiated and ready to use
- For research use only
Specifica
Black | |
Non-sterile | |
47 mm |
Modified PES | |
1000/Pk., Dispenser Pack of 200 |