Learn More
Cytiva Sentino™ Microbiology Pump Replacement Adapter
Pump replacement adapter for use with MicroFunnel filter funnels.
Marca:  Cytiva 4872
Codice prodotto. 17144431
  • 163.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For vacuum filtration of liquids
  • For the analysis of aqueous samples for microbiological and particulate contamination using the Membrane Filter (MF) Technique
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
MicroFunnel™ Filter Funnel
Stainless Steel (316L)