Learn More
Cytiva Sentino™ Microbiology Pump Replacement Tubing Set and Adapter
Replacement tubing set with MicroFunnel filter funnel adapter.
Marca:  Cytiva 4861
126.34 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17114431
  • 139.00€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For vacuum filtration of liquids on our Sentino pump
  • For the analysis of aqueous samples for microbiological and particulate contamination using the Membrane Filter (MF) Technique
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
MicroFunnel™ Filter Funnel
Sterile
10/Pk.