missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Elettrodo pH Mic PLUS Special SenTix™

Click to view available options
Tipi di connettore:
Testa della spina
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- pH micro electrode, 5 mm membrane
- Specialists for all cases, pH electrodes for special applications can determine the pH value of surfaces, suspended solids, suspensions and much more
- Wide selection of special measurements
- Adaptation to the sample consistency by special glass membranes
- Optimal measuring accuracy by adapted diaphragm technique
- Micro special electrode that can solve nearly any pH measuring problem
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Descrizione | PermaSleeve Wire Marking Sleeves |
| Tipi di connettore | Testa della spina |
| Giunzione | Ceramica |
| Materiale | Asta in vetro, membrana in ceramica |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | Elettrodo pH speciale SenTix™ PLUS |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pHmetro Vario |
| Include | Connettore elettrodo BNC, DIN |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto