Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuto separatore
In vetro borosilicato. Gli imbuti separatori Lenz Laborglasinstrumente™ sono dotati di dispositivo di ritenuta filettato, imboccatura NS e rubinetto in PE con tappo in PTFE. Senza graduazioni.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004149
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Separating funnel constructed of borosilicate glass.- Includes screwthread retaining device
- NS socket and PE stopper with PTFE plug.
- Ungraduated
Specifica
250 ml | |
1 ciascuno | |
Polietilene | |
Separatory Funnel |
Vetro borosilicato | |
Politetrafluoroetilene | |
29/32 |