Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuto separatore
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Separating funnel constructed of borosilicate glass.
- Includes screwthread retaining device
- NS socket and PE stopper with PTFE plug.
- Ungraduated
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduato | No. |
| Dimensione del poro | 4.0mm |
| Quantità | 2 |
| Valvola di chiusura | Politetrafluoroetilene |
| Stopper Material | Polietilene |
| Numero stopper | 29/32 |
| Product Type | Imbuto separatore |