Learn More
Thermo Scientific Chemicals Separating or resolving buffer (4X)
61.00€ - 97.38€
Specifica
Concentrazione | 4X |
---|---|
Forma | Liquid |
Requisiti di stoccaggio | Ambient temperatures |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15492989
|
Thermo Scientific Chemicals
J60181.AP |
500mL |
61.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15402999
|
Thermo Scientific Chemicals
J60181.K2 |
1L |
97.38€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
4X | |
Liquid | |
Ambient temperatures |