Learn More
Cytiva Terreno Sephadex™ G-25
L'uso di Sephadex™ come terreno di gel-filtrazione per la desalinizzazione e lo scambio dei tamponi nelle applicazioni industriali è ben consolidato. Il terreno Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 esegue rapidamente la desalinizzazione, rimuove i contaminanti ed effettua il trasferimento ad un nuovo tampone in un'unica fase.
Marca:  Cytiva 17-0031-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12300kg
Codice prodotto. 11550774
  • 429.00€ / 100g
Spedizione stimata: 02-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Established medium for desalting and buffer exchange
  • Gel filtration medium
  • Available in coarse, medium, fine and superfine grades
  • All grades satisfy process-scale chromatography requirements
  • Available in lab packs or prepacked columns
Specifications:
  • Working pH range: 2 to 13
  • Bed volume (in distilled water): 4 to 6mL/g
  • Fractionation range dextrans/globular proteins: 1× 102 to 5 × 103 / 1 × 103 to 5 × 103 Mr
  • Max. flowrate/operating pressure: the beads behave as rigid spheres obeying Darcy's Law
Specifica
Specifica
100g
15 to 88 μm in wet form, >20 μm in dry form
Sephadex G-25 Media
2.6cm
11.81 in.
>11 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=2, bed height 30 cm, 2.6 cm i.d.
Cross-linked Dextran
>11 cm/hr.
4 to 6mL/g in Distilled Water
Solid Spherical Bead
Desalting and Buffer exchange and removal free label in industrial applications
30cm
2 to 13
4 to 30°C, dry resins. Used resins 4 to 8 °C in 20% Ethanol or 0.01 M NaOH