Learn More
Cytiva Terreno Sephadex™ G-25
L'uso di Sephadex™ come terreno di gel-filtrazione per la desalinizzazione e lo scambio dei tamponi nelle applicazioni industriali è ben consolidato. Il terreno Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 esegue rapidamente la desalinizzazione, rimuove i contaminanti ed effettua il trasferimento ad un nuovo tampone in un'unica fase.
Marca: Cytiva 17-0032-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.57700kg
Descrizione
Established medium for desalting and buffer exchange
- Gel filtration medium
- Available in coarse, medium, fine and superfine grades
- All grades satisfy process-scale chromatography requirements
- Available in lab packs or prepacked columns
Specifications:
- Working pH range: 2 to 13
- Bed volume (in distilled water): 4 to 6mL/g
- Fractionation range dextrans/globular proteins: 1× 102 to 5 × 103 / 1 × 103 to 5 × 103 Mr
- Max. flowrate/operating pressure: the beads behave as rigid spheres obeying Darcy's Law
Specifica
500g | |
17 to 132 μm in wet form, >20 μm in dry form | |
Sephadex G-25 Media | |
2.6cm | |
11.81 in. | |
>47 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=2, bed height 30 cm, 2.6 cm i.d. | |
Cross-linked Dextran |
>47 cm/hr. | |
4 to 6mL/g in Distilled Water | |
Solid Spherical Bead | |
Desalting and Buffer exchange and removal free label in industrial applications | |
30cm | |
2 to 13 | |
4 to 30°C, dry resins. Used resins 4 to 8 °C in 20% Ethanol or 0.01 M NaOH |