Learn More
Cytiva Sephadex™ LH-20
Per il dimensionamento molecolare di prodotti naturali come steroidi, terpenoidi, lipidi e peptidi a basso peso molecolare. Cytiva Life Sciences™Sephadex™ LH-20 è un terreno per cromatografia liquida utile su scala analitica e industriale per la preparazione di specie molecolari strettamente correlate.
Marca:  Cytiva 17-0090-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11430kg
Codice prodotto. 11520784
  • 570.00€ / 100g
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Prepared for use in polar organic solvents and aqueous solvent mixtures
  • Made from hydroxypropylated dextran beads that have been crosslinked to yield a polysaccharide network
  • Hydrophilic and lipophilic dual nature of the matrix enables powerful chromatographic selectivity
  • Batch-to-batch reproducibility
  • Partical size dry: 18μ-111μm
  • Fractionation range globular proteins: 4x103 to 5 x 103
  • Stable in most aqueous and organic eluent systems
  • Shelf life: 5years
  • Autoclavable: 20 min at 121°C
  • Flow Velocity <∽12cm/min
  • pH stability working range: 2-13
Analytical and industrial scales for the preparation of closely related molecular species
Specifica
Specifica
100 g
Da 18 a 111 μm in forma secca
Perle sferiche
Dimensioni molecolari di prodotti naturali quali steroidi, terpenoidi, lipidi, peptidi a basso peso molecolare, utili per l’uso su scala analitica e industriale per la preparazione di specie molecolari strettamente correlate
30 cm
Da 2 a 13
Steroidi, terpenoidi, lipidi, peptidi a basso peso molecolare
720 cm/ora
Sephadex LH-20 Media
2.6 cm
11.81 in.
25-45 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=2, beh height 30 cm, 2.6 cm i.d.
Destrano reticolato, idrossipropilato
Da 4° a 30 °C