Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Codice prodotto. 10384563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
BTO
Marathon
Setto BTO; 17 mm
TR-Blue
TR-Green
Diametro (sistema metrico) interno:
9 mm
11 mm
11.5 mm
12.7 mm
17 mm
Temperatura (sistema metrico) max:
200°C to 250°C
300°C
350°C
400°C
Quantità:
48 (Blister Pk.)
50 (Blister Pk.)
50 (Glass Jar)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 48
pezzi 50
Codice prodotto. 10384563
Marca: Thermo Scientific™ 31303240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use low bleed, robust BTO Septa for demanding GC-MS applications.
Ensure optimal performance of your GC instrument with bleed and temperature optimized Thermo Scientific™ BTO and TR-Green Septa. Made of low-bleed silicone, these septa have excellent mechanical properties, are ideal for demanding GC-MS applications, and may be used reliably up to 400 °C.
  • Variety of materials and temperature limits for all applications
  • For use in Thermo Scientific™ TRACE™ and FOCUS™ GCs and instruments from other manufacturers
  • Contaminant-free in individual blister packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Low Bleed Septum
Descrizione BTO
Temperatura (sistema metrico) max 400°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Trace and Focus GC Instruments
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) interno 9 mm
Quantità 50 (Glass Jar)