Learn More
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
85.50€ - 606.00€
Specifica
Descrizione Septa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11804870
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 0534
Red-Orange, Transparent 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11824870
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 0721
Black 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15512310
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 1145
Red-Orange, Transparent 1.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11834870
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 0882
Dark Blue, White 1.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11854860
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 0115
Red, White 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11864860
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 0140
Cream, Red 1.5 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11854870
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 1662
Gray, Red 1.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11894860
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 0446
Blue, White 1.5 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10041204
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 0104
Red, White 1.3 mm
252.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11864870
Vedere i documenti
Fisherbrand™
11 02 1876
Beige, Red-Orange 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • 11mm Septa
Specifica
Specifica
Septa
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap