Learn More
Fisherbrand™ Septum for 18mm PP Screw Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
197.88€ - 635.00€
Specifica
Descrizione Septa
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Quantità 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Colore Spessore (sistema metrico) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Spessore (sistema metrico) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
11844990
Vedere i documenti
Fisherbrand™
16 02 0653
Red-Orange, Transparent 1.3 mm Natural Rubber, TEF Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11917061
Vedere i documenti
Fisherbrand™
16 02 1384
Gray, Red 1.6 mm Butyl, PTFE
230.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11874990
Vedere i documenti
Fisherbrand™
16 02 1385
Gray, Red 2 mm Butyl, PTFE Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11884990
Vedere i documenti
Fisherbrand™
16 02 1678
Gray, Red 1.3 mm Butyl, PTFE
220.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11767607
Vedere i documenti
Fisherbrand™
16 02 0659
Red, White 1.3 mm PTFE, Silicone
461.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11854990
Vedere i documenti
Fisherbrand™
16 02 0870
Blue Transparent, White 1.7 mm PTFE, Silicone
478.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11777607
Vedere i documenti
Fisherbrand™
16 02 0705
Red, White 1 mm PTFE, Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15592330
Vedere i documenti
Fisherbrand™
16 02 2068
Red, White 1.5 mm PTFE, Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • 16mm Septa
Specifica
Specifica
Septa
16 mm
1000