Learn More
Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap
Codice prodotto. 10258004 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red
Beige, Red-Orange
Black
Blue Transparent, White
Blue, White
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
White
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
0.9 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10258004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 8mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Beige, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale PTFE, Rubber
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1 mm