Learn More
Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
8.40€ - 553.00€
Specifica
Descrizione Septa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11787557
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 02 0355
Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1.3 mm
81.15€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11841653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 02 0039
Blue, White PTFE, Silicone 0.9 mm
553.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11872663
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 02 0103
Red, White PTFE, Silicone 1.3 mm
219.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11850772
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 02 0563
Blue Transparent, White PTFE, Silicone 1.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11821663
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 02 0177
White PTFE Virginal 0.25 mm
25.75€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11828961
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 02 0005
Red, White PTFE, Silicone 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11830772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 02 0009
Cream, Red PTFE, Silicone 1.5 mm
218.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12950841
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 02 1966
Beige, Red-Orange PTFE 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16160961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 02 1966
Beige, Red-Orange PTFE 1 mm
84.45€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11858961
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 02 0774
Black Viton 1A 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11838961
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 02 0220
Black Viton 1A 1.5 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11840772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 02 0881
Dark Blue, White PTFE, Silicone 1.3 mm
265.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11868961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 02 1633
Gray, Red Butyl, PTFE 1.3 mm
105.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10258004
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 02 2043
Beige, Red PTFE, Rubber 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11848961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 02 0232
Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1 mm
76.65€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 8mm Septa
Specifica
Specifica
Septa
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap