Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnetic Beads
Suited for capturing or isolating mRNA from a variety of sources. Due to their “cauliflower like” structure, Sera-Mag beads have high binding capacity. Oligo dT magnetic beads contain covalently bound oligo(dT)14.
139.69€ - 3207.00€
Specifica
Concentrazione | 1% solids (10mg/mL) |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Da utilizzare con (applicazione) | mRNA Purification |
Diametro (sistema metrico) | 1 μm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12305793
|
Cytiva
38152103011150 |
1 mL |
139.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12628335
|
Cytiva
38152103010150 |
5 mL |
558.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12638335
|
Cytiva
38152103010350 |
100 mL |
3207.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Colloidally stable and will remain in suspension for extended periods of time in the absence of a magnetic field
- High binding capacity
- 1.0μm diameter
- High oligo dT content for mRNA binding
Specifica
1% solids (10mg/mL) | |
2°C to 8°C | |
mRNA Purification | |
1 μm |