Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin Magnetic Beads, high biotin binding capacity
Their cauliflower-like structure gives Sera-Mag beads high binding capacity. Sera-Mag Streptavidin beads contain covalently bound streptavidin and are available with low, medium, or high nominal biotin binding capacities. Choose the biotin-binding capacity needed to optimize your application.
Marca:  Cytiva 30152105010150
778.05 EUR valido fino al 2025-02-21
Usa il codice promo "24115" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11805022
  • 819.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Biotin Binding Capacity of 4500 to 5500pmol/mg beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1% solids (10mg/mL)
Immunoassays, cDNA Library Construction, Capture of Biotinylated Targets
1 μm
2°C to 8°C
5 mL