Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin Magnetic Beads, low biotin binding capacity
Their “cauliflower-like” structure gives Sera-Mag beads high binding capacity. Sera-Mag Streptavidin beads contain covalently bound streptavidin and are available with low, medium, or high nominal biotin binding capacities. Choose the biotin-binding capacity needed to optimize your application.
147.41€ - 3065.00€
Specifica
Concentrazione | 1% solids (10mg/mL) |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Immunoassays, cDNA Library Construction, Capture of Biotinylated Targets |
Diametro (sistema metrico) | 1 μm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11855012
|
Cytiva
30152103010350 |
100 mL |
3065.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11865012
|
Cytiva
30152103011150 |
1 mL |
147.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Biotin Binding Capacity of 2500 to 3500pmol/mg beadsSpecifica
1% solids (10mg/mL) | |
2°C to 8°C | |
Immunoassays, cDNA Library Construction, Capture of Biotinylated Targets | |
1 μm |