Learn More
Robu™ Series 15 0 Porosity Filter Plates
Marca:  Robu™ 52000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15218756
  • 351.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Plate
15 mm
200 mm