Learn More
Robu™ Series 16 0 Porosity Biplane Filter Disc
Marca:  Robu™ 16110
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10164261
  • 80.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Disc
6.8 mm
100 mm