Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Codice prodotto. p-9576003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tecnologia sensore CO2:
Sensore IR
TC Sensor
Modello:
Single Incubator
Single Tri-gas Incubator
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11822711
Marca: Thermo Scientific™ 3429
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Operation
  • Rapid HEPA filtration producing Class 100 air quality in under five minutes
  • Intuitive Message Center user interface for quick and easy access to all functions
  • Set temperature, overtemperature, CO2 levels
  • Calibrate temperature, CO2, (optional) RH
  • Configure audible on/off, access code, HEPA filter change reminder, remote alarm contacts, tracking low temp and high and low CO2 alarms
  • CO2 and (optional) O2 and RH displays
  • Heater-on indicator
  • Remote alarm contacts
  • Class 100 timing reminder appears after door is closed for five minutes
  • Adjustable built-in timer notifies you when to replace the filter
  • Choice of TC or IR CO2 sensor
Construction
  • Triple-wall construction
  • Heated, dual-pane glass inner door reduces heat loss and condensation
  • Coved corners throughout for easy cleaning
  • Shelves, supports and HEPA filter easily remove without tools
Ordering Information:
Not available in the U.S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.5 cu. ft.
Certificazione/Conformità UL, CUL, CE
Uscite dati Optional 4-20mA
Descrizione Single 184L incubator
Capacità (sistema metrico) 184 L
Materiale camera Acciaio inox lucidato
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
Controllo dell'ossigeno None
Umidità relativa <90% at 37°C
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 50°C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Water Pan
Modello Single Incubator
Dimensioni interne (L x P x A) 20 x 21.3 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1 cm)
Dimensioni (L x P x A) 25 x 26 x 39.5 in. (63.5 x 100.3 x 66 cm)
Peso (sistema imperiale) 365 lb.
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V