Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale
L'incubatore BINDER a convezione naturale della serie BD è specificatamente progettato per un funzionamento stabile, continuo e di lunga durata. Rappresenta la soluzione ideale per l'incubazione delicata di organismi, nonché per il condizionamento di mezzi termosensibili.
Marca: BINDER™ 9010-0329
3677.69 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24371" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descripción
Series BD incubators function with natural convection and, thanks to their state-of-the-art technical equipment, are a reliable choice for the incubation of microbiological cultures.
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 100 °C
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Convezione naturale
- Controller con display LCD
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Especificaciones
8.9 cu. ft. | |
40 kg | |
Not Autoclavable | |
Acciaio inox | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
2-pin, CEE7/7. (If UK or Ireland, includes 3-pin UK plug.) | |
Standard Incubator | |
Glass Door | |
1 | |
1040 x 840 x 965 mm | |
230 V, 1 Phase, 50/60 Hz 0.85 kW | |
0,85 kW | |
50/60 Hz |
88.2 lb. | |
BD260-230V, standard, Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Incubatori a convezione naturale, 253 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
260 L | |
APT.Line Technology | |
None | |
Stainless Steel | |
2 | |
temperatura ambiente più 5 °C fino a 100 °C | |
LCD | |
BD260-230V | |
610 x 545 x 760 mm | |
83 kg | |
230 V | |
5,9 A |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.