Learn More
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale
L'incubatore BINDER a convezione naturale della serie BD è specificatamente progettato per un funzionamento stabile, continuo e di lunga durata. Rappresenta la soluzione ideale per l'incubazione delicata di organismi, nonché per il condizionamento di mezzi termosensibili.
2000.00€ - 5645.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale camera | acciaio inossidabile |
Tecnologia a convezione | APT.Line Preheating Chamber Technology |
Capacità | None |
Lighting | Nessuna illuminazione |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15652086
|
BINDER™
9010-0187 |
20 L | 440 x 620 x 495 mm |
2000.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15682076
|
BINDER™
9010-0073 |
400 L | 1275 x 860 x 1040 mm |
5645.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 5 °C fino a 100 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Convezione naturale
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con funzioni di timer
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
Not Autoclavable | |
APT.Line Preheating Chamber Technology | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Standard Incubator | |
Glass Door | |
50/60 Hz |
acciaio inossidabile | |
None | |
Stainless Steel | |
2 | |
temperatura ambiente più 5 °C fino a 100 °C | |
LED | |
230 V |