Learn More
BINDER™ Series CB - CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Heat Sterilizable CO2 Sensor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17313703 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 L
170 L
267 L
Modello:
CB056-230 V
CB056-230 V-O
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Controllo dell'ossigeno:
None
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17313703
Marca: BINDER™ 96400010
Edge
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The powerful and versatile CB CO2 incubator is suitable for cell-based assays in drug and medical research. It is even suitable for complex cultivation experiments or individual environments with hypoxic conditions thanks to its comprehensive assortment of options and accessories.
  • Optimized double-pan humidification system with condensation protection
  • Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
  • Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
  • Seamless inner chamber made of stainless steel with flanges as shelf support system
  • Fanless interior with Venturi CO2 gas mixing nozzle
  • Intuitive touchscreen controller
  • Internal data recording, can be read out in open format via USB interface
  • Fault diagnosis system with visual and acoustic alarm
  • Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
  • Fail-safe CO2 system for protecting the pH of cell cultures
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 6 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 22 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 10 kg
Descrizione CB170-230V-O, con regolazione di O2 0,2-20 %, Serie CB - Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e sensore CO2 sterilizzabile a caldo, 170 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 170 L
Materiale camera Acciaio inox
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Capacità None
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
No. of Places 1
N. di ripiani 3 std./6 max.
Intervallo di concentrazione O2 Da 0.2 a 20%
Controllo dell'ossigeno Yes
Tipo di spina NEMA 5-20P
Umidità relativa Da 90 a 95%
Temperature Range (Metric) Ambient +6° to 60°C
Tipo CO2 Incubator
Display TFT tattile
Modello CB170-230 V-O
Tecnologia sensore O2 Sensore IR
Tipi di sensore IR sensor
Dimensioni interne (L x P x A) 560 x 505 x 600 mm
Dimensioni (L x P x A) 685 x 815 x 870 mm
Peso (sistema metrico) 98 kg
Tensione 230 V
Wattage 1.4 kW
Amperaggio 5,7 A
Frequenza 50/60 Hz