Learn More
BINDER™ Series CB - CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Heat Sterilizable CO2 Sensor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
The powerful and versatile CB CO2 incubator is suitable for cell-based assays in drug and medical research. It is even suitable for complex cultivation experiments or individual environments with hypoxic conditions thanks to its comprehensive assortment of options and accessories.
Marca:  BINDER™ 9640-0013
10684.36 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17323703
  • 16725.00€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Optimized double-pan humidification system with condensation protection
  • Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
  • Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
  • Seamless inner chamber made of stainless steel with flanges as shelf support system
  • Fanless interior with Venturi CO2 gas mixing nozzle
  • Intuitive touchscreen controller
  • Internal data recording, can be read out in open format via USB interface
  • Fault diagnosis system with visual and acoustic alarm
  • Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
  • Fail-safe CO2 system for protecting the pH of cell cultures
Specifica
Specifica
9.4 cu. ft.
10 kg
267 L
0 to 20%
Fanless interior
None
acciaio inossidabile
3 std./8 max.
None
Nessun controllo dell'umidità
CO2 Incubator
CB260-230 V
IR sensor
745 x 885 x 1020 mm
230 V
6,5 A
22 lb.
CB260-230V, standard, Serie CB - Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e sensore CO2 sterilizzabile a caldo, 267 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
acciaio inossidabile
IR Sensor
Natural
Nessuna illuminazione
1
Da 1 a 21%
NEMA 5-20P
temperatura ambiente più 6 °C fino a 60 °C
TFT tattile
Sensore IR
620 x 575 x 750 mm
125 kg
1.5 kW
50/60 Hz