Learn More
BINDER™ Series CB - CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Heat Sterilizable CO2 Sensor
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 L
170 L
267 L
Modello:
CB056-230 V
CB056-230 V-O
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Controllo dell'ossigeno:
None
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Optimized double-pan humidification system with condensation protection
- Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
- Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
- Seamless inner chamber made of stainless steel with flanges as shelf support system
- Fanless interior with Venturi CO2 gas mixing nozzle
- Intuitive touchscreen controller
- Internal data recording, can be read out in open format via USB interface
- Fault diagnosis system with visual and acoustic alarm
- Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
- Fail-safe CO2 system for protecting the pH of cell cultures
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 9.4 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 22 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 10 kg |
| Descrizione | CB260-230V-O, con regolazione di O2 0,2-20 %, Serie CB - Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e sensore CO2 sterilizzabile a caldo, 267 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 267 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| Convection Type | Natural, Fanless Interior |
| Capacità | None |
| Vedi altri risultati |