Learn More
BINDER™ Series CB - CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Heat Sterilizable CO2 Sensor
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17393693 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 L
170 L
267 L
Modello:
CB056-230 V
CB056-230 V-O
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Controllo dell'ossigeno:
None
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17393693
Marca: BINDER™ 96400006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The powerful and versatile CB CO2 incubator is suitable for cell-based assays in drug and medical research. It is even suitable for complex cultivation experiments or individual environments with hypoxic conditions thanks to its comprehensive assortment of options and accessories.
  • Optimized double-pan humidification system with condensation protection
  • Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
  • Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
  • Seamless inner chamber made of stainless steel with flanges as shelf support system
  • Fanless interior with Venturi CO2 gas mixing nozzle
  • Intuitive touchscreen controller
  • Internal data recording, can be read out in open format via USB interface
  • Fault diagnosis system with visual and acoustic alarm
  • Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
  • Fail-safe CO2 system for protecting the pH of cell cultures
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.9 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 22 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 10 kg
Descrizione CB056-230V-O, con regolazione di O2 0,2-20 %, Serie CB - Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e sensore CO2 sterilizzabile a caldo, 53 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 53 L
Materiale camera Acciaio inox
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Capacità None
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
No. of Places 1
N. di ripiani 2 std./3 max.
Intervallo di concentrazione O2 Da 1 a 21%
Controllo dell'ossigeno Yes
Tipo di spina NEMA 5-20P
Umidità relativa Da 90 a 95%
Temperature Range (Metric) Ambient +6° to 60°C
Tipo CO2 Incubator
Display TFT tattile
Modello CB056-230 V-O
Tecnologia sensore O2 Sensore IR
Tipi di sensore IR sensor
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 330 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 528 x 645 x 674 mm
Peso (sistema metrico) 53 kg
Tensione 200 V
Wattage 0.8 kW
Amperaggio 3,5 A
Frequenza 50/60 Hz