Learn More
BINDER™ Series CB - CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Heat Sterilizable CO2 Sensor
The powerful and versatile CB CO2 incubator is suitable for cell-based assays in drug and medical research. It is even suitable for complex cultivation experiments or individual environments with hypoxic conditions thanks to its comprehensive assortment of options and accessories.
Marca: BINDER™ 9640-0027
8043.44 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sistema di umidificazione a doppia vasca ottimizzato con protezione anticondensa
- Collaudato sistema di anti-contaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180°C
- Sensore di CO2 sterilizzabile ad aria calda con tecnologia agli infrarossi a fascio singolo
- Coppa interna senza cuciture in acciaio inossidabile con perline come supporti scorrevoli
- Interno senza ventola con ugello di miscelazione gas Venturi CO2
- Controller touch-screen a comando intuitivo
- Registrazione interna dei dati rilevati, leggibile in formato aperto tramite interfaccia USB
- Sistema di diagnosi guasti con allarme visivo e acustico
- Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero
- Sistema Fail Safe CO2 per proteggere il pH delle colture cellulari
Specifica
6 cu. ft. | |
10 kg | |
170 L | |
0 to 20% | |
APT.Line Technology | |
None | |
acciaio inossidabile (18/8) | |
3 | |
None | |
Nessun controllo dell'umidità | |
CO2 Incubator | |
CB170-230V-D | |
IR sensor | |
685 x 815 x 870 mm | |
200/230 V | |
5,7 A |
22 lb. | |
CB170-230V-D, with Access port 30 mm left, Series CB - CO2 incubators with hot air sterilization and heat sterilizable CO2 sensor, 170 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
acciaio inossidabile | |
IR Sensor | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
Da 1 a 21% | |
NEMA 5-20P | |
Ambient +4° to 60°C | |
TFT touch | |
Sensore IR | |
560 x 505 x 600 mm | |
98 kg | |
1.4 kW | |
50/60 Hz |