Learn More
BINDER™ Series CBF CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Humidity Regulation
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17353703 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
170 L
267 L
Modello:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230V-OZ
Controllo dell'ossigeno:
None
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17353703
Marca: BINDER™ 96400018
Edge
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The CBF is the high-end CO2 incubator with humidity control that is suitable for all sensitive incubation applications in GMP environments. It ensures consistent results including in cell-based assays with multiwell plates.
This BINDER incubator is even suitable for complex cultivation experiments or individual environments with hypoxic conditions thanks to its comprehensive assortment of options and accessories.
  • Contamination-safe humidification system without water pan
  • Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
  • Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
  • Seamless inner chamber made of stainless steel with flanges as shelf support system
  • Fanless interior with Venturi CO2 gas mixing nozzle
  • Intuitive touchscreen controller
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Troubleshooting system with visual and acoustic alarms
  • Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
  • Fail-safe CO2 system for protecting the pH of cell cultures
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 22 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 10 kg
Descrizione CBF170-230V-O, con regolazione di O2 0,2-20 %, Serie CBF - Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e regolazione dell’umidità, 170 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 170 L
Materiale camera Acciaio inox
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Capacità None
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
No. of Places 1
N. di ripiani 3 std./6 max.
Intervallo di concentrazione O2 Da 0.2 a 20%
Controllo dell'ossigeno Yes
Tipo di spina NEMA 5-20P
Umidità relativa Da 90 a 95%
Temperature Range (Metric) temperatura ambiente più 6 °C fino a 60 °C
Tipo CO2 Incubator
Display TFT tattile
Modello CBF170-230 V-O
Tecnologia sensore O2 Sensore IR
Tipi di sensore IR sensor
Dimensioni interne (L x P x A) 560 x 505 x 600 mm
Dimensioni (L x P x A) 685 x 815 x 870 mm
Peso (sistema metrico) 95 kg
Tensione 230 V
Wattage 1.4 kW
Amperaggio 5,7 A
Frequenza 50/60 Hz