Learn More
BINDER™ Series ED-S Solid.Line - Drying and Heating Chamber, with Natural Convection
The Solid.Line is suited to drying and heating. The attributes of the Solid.Line are geared towards the application in question and therefore used in research and quality assurance.
Marca: BINDER™ 9090-0014
925.09 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tecnologia a camera preriscaldata APT.line™
- Convezione naturale
- Deflettore dell'aria di scarico regolabile
- Controller with timer function
- 1 chrome-plated rack
- Class 2 integrated independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm
Specifica
2.2 cu. ft. | |
EDS056-230V, Standard, Serie ED-S Solid.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione libera, 62 L, 230V 1∼ 50/60 Hz | |
°° | |
LED | |
EDS056-230V | |
400 x 350 x 440 mm | |
36 kg | |
1,05 kW | |
50/60 Hz |
Naturale | |
62 L | |
Drying and Heating Chamber | |
acciaio inossidabile | |
NEMA 5-15 P | |
614 x 577 x 625 mm | |
230 V | |
6,3 A | |
APT.line™ Technology |