Learn More
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 l
259 L
741 L
Dimensioni (L x P x A):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Convezione forzata
- Controller con display LCD
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 26.2 cu. ft. |
| Materiale camera | acciaio inossidabile |
| Tipo di convezione | Forzata |
| Descrizione | FD720-230V, standard, Serie FD Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata, 741 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 741 L |
| Temperatura (sistema metrico) | Intervallo di temperatura 12°CAsopraLa temperaturaAmbiente fino 300°C |
| Tipo | Drying and Heating Chamber |
| Display | LCD |
| Materiale | Acciaio inox |
| Carico ripiano max | 45kg |
| Vedi altri risultati |