Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di timer ampliate
Una stufa BINDER della serie FED Avantgarde.Line offre efficienza praticamente illimitata a fronte di una particolare adattabilità. Le funzioni di timer ampliate e la regolazione digitale della ventola consentono una gestione ottimale della temperatura e delle condizioni della convezione forzata.
Marca: BINDER™ 9010-0293
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Controller con display LCD e funzioni di timer ampliate
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Interfaccia Ethernet
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
4.1 cu. ft. | |
acciaio inossidabile | |
Forced | |
116 L | |
Drying Oven | |
Acciaio inox | |
FED115-230V | |
NEMA 5-20P | |
835 x 760 x 735 mm | |
230 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 1.3 kW, 6.3 A | |
1,3 kW | |
50/60 Hz | |
1 |
ASTM Standard | |
Controller with LCD Display | |
FED115-230V, standard, Serie FED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con funzioni di timer ampliate, 116 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
temperatura ambiente più 10 °C fino a 300 °C | |
LCD | |
30 kg | |
2 Std./5 Max. | |
550 x 385 x 550 mm | |
57 kg | |
230 V | |
6,3 A | |
APT.Line Technology |
Titolo del prodotto
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di timer ampliate > Drying and Heating Chamber; Model: FED115-230V; Capacity: 116 L; Voltage: 230 V; Frequency: 50/60 Hz