Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di timer ampliate
Una stufa BINDER della serie FED Avantgarde.Line offre efficienza praticamente illimitata a fronte di una particolare adattabilità. Le funzioni di timer ampliate e la regolazione digitale della ventola consentono una gestione ottimale della temperatura e delle condizioni della convezione forzata.
Marca: BINDER™ 9010-0301
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Controller con display LCD e funzioni di timer ampliate
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Interfaccia Ethernet
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
26.2 cu. ft. | |
acciaio inossidabile | |
Forced | |
741 L | |
Drying Oven | |
Acciaio inox | |
FED720-400V | |
NEMA 5-20P | |
870 x 1590 x 1165 mm | |
400 V | |
3 x 16 A | |
APT.Line Technology |
ASTM Standard | |
Controller with LCD Display | |
FED720-400 V, Standard, Series FED Avantgarde.Line - Drying and heating chambers with forced convection and enhanced timer functions, 741 L, 400 V 3 ∼ 50/60 Hz | |
Ambient +12° to 300°C | |
LCD | |
45 kg (99.2 lb.) | |
2 Std./16 Max. | |
570 x 1300 x 1000 mm | |
166 kg | |
4.5 kW | |
50/60 Hz |
Titolo del prodotto
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di timer ampliate > Drying and Heating Chamber; Model: FED720-400V; Capacity: 741 L; Voltage: 400 V; Frequency: 50/60 Hz