Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17824471 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Modello:
FP056-230V
FP115-230V
FP260-230V
FP720-400V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17824471
Marca: BINDER™ 90100363
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
  • Intervallo di temperatura: +10°C sopra la temperatura ambiente fino a +300°C
  • Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Comando elettromeccanico dell’aletta di scarico aria
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Apparecchi impilabili fino a 115 L
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) e dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme ottico/acustico selezionabile nel controller
  • Design ergonomico della maniglia
  • Interfaccia computer: Ethernet
  • Data-Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 L
Temperatura (sistema metrico) 300°C
Tipo Drying and Heating Chamber
Display LED
Modello FP056-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 342 x 400 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 560 x 596 x 622 mm
Peso (sistema metrico) 44 kg
Tensione 230 V
Wattage 1.2 kW
Amperaggio 10 A
Frequenza 50/60 Hz