Learn More
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat with Leather Sweatband
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat with Leather Sweatband allows falling objects to slide off easily and not dislodge the helmet from its position.
504.90€ - 830.00€
Specifica
Include Leather Sweatband
Materiale UV-stabilized ABS
Product Type Helmet
Size 54 to 62 cm
Peso (sistema metrico) 330 g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15749987
Vedere i documenti
3M™
7000108322
White
830.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15759987
Vedere i documenti
3M™
7000108344
Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15789987
Vedere i documenti
3M™
7000108387
Hi-vis Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • A hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision
  • 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV- radiation and its time to replace it
  • Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches, etc
  • Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces
  • Short peak gives improved upwards visibility
  • Electrical insulation to 1000Vac
  • Easy to replace soft leather sweatband for the highest level of comfort and hygiene
Specifica
Specifica
Leather Sweatband
Helmet
330 g
UV-stabilized ABS
54 to 62 cm
Not Ventilated