Learn More
3M™ Series G3000 Ventilated Ratchet Hard Hat
Series G3000 Ventilated Ratchet Hard Hat allows falling objects to slide off easily and not dislodge the helmet from its position.
29.00€ - 550.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 397 |
---|---|
Materiale | UV-stabilized ABS |
Product Type | Helmet |
Size | 53 to 62 cm |
Tipo di sospensione | Ratchet |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15799717
|
3M™
7000039721 |
Red |
545.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15789717
|
3M™
7000039720 |
Orange |
550.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17986072
|
3M™
7000009701 |
Yellow |
29.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15709987
|
3M™
7000108315 |
Green |
550.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15719987
|
3M™
7000108316 |
Hi-vis Green |
550.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- A hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision.
- 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV- radiation and its time to replace it.
- Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches, etc.
- Ventilation holes distributed over a larger area offer maximum through-flow of air increasing wearer comfort.
- Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces.
- Short peak gives improved upwards visibility.
Specifica
EN 397 | |
Helmet | |
Ratchet | |
Ventilated |
UV-stabilized ABS | |
53 to 62 cm | |
330 g |