Learn More
BINDER™ Series KBF-S ECO Solid.Line - Constant Climate Chamber, with Peltier Technology
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
247 L
700 L
1020 L
Dimensioni interne (L x P x A):
650 x 485 x 785 mm
973 x 576 x 1250 mm
973 x 836 x 1250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Temperature range: 0°C to +70°C (max. 24 °C under ambient temperature)
- Humidity range: 10% to 80% RH
- APT.line™ preheating chamber technology
- Independent water supply via tank
- LCD to display temperature and humidity along with additional information and alarms
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Unit self-test for comprehensive status analysis
- Inner chamber made completely of stainless steel
- 2 stainless steel racks, including shelf carrier
- Access port with silicone plug, 30 mm dia., left
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 24.7 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 99.2 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 45 kg |
| Descrizione | KBFSECO720-230V, standard, Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità con tecnologia Peltier, 700 L, 230V 1∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 700 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Lighting | Nessuna illuminazione |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| N. di ripiani | 2 std./15 max. |
| Tipo di spina | NEMA 5-20P |
| Vedi altri risultati |