Learn More
BINDER™ Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1020 L
247 L
700 L
102 L
Modello:
KBFS1020-230V
KBFS115-230V
KBFS240-230V
KBFS720-230V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da 0 °C a 70 °C
- Intervallo di umidità: dal 20 % u.r. all’80 % u.r.
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
- Display LCD per la visualizzazione di temperatura e umidità, nonché informazioni supplementari e allarmi
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
- Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
- 2 griglie inseribili in acciaio inox, incluso supporto per scaffale
- Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
- Robuste rotelle orientabili doppie con freno di stazionamento, da 240 l
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Alimentazione idrica indipendente mediante tanica
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 3.6 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 66.1 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 30 kg |
| Descrizione | KBFS115-230V, standard, Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità, 102 L, 230V 1∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 1020 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Lighting | Nessuna illuminazione |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| N. di ripiani | 2 std./5 max. |
| Tipo di spina | CEE |
| Vedi altri risultati |