Learn More
BINDER™ Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8829004 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1020 L
247 L
700 L
102 L
Modello:
KBFS1020-230V
KBFS115-230V
KBFS240-230V
KBFS720-230V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15986482
Marca: BINDER™ 90200366
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La nuova camera climatica KBF-S Solid.Line rappresenta la soluzione tagliata su misura per test a lungo termine e test di stabilità accelerati di prodotti farmaceutici conformi alla direttiva ICH Q1A.
  • Intervallo di temperatura: da 0 °C a 70 °C
  • Intervallo di umidità: dal 20 % u.r. all’80 % u.r.
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™ 
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • Display LCD per la visualizzazione di temperatura e umidità, nonché informazioni supplementari e allarmi
  • Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
  • Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox, incluso supporto per scaffale
  • Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
  • Robuste rotelle orientabili doppie con freno di stazionamento, da 240 l
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Alimentazione idrica indipendente mediante tanica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.7 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 66.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione KBFS240-230V, standard, Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità, 247 L, 230V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 247 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 2 std./9 max.
Tipo di spina CEE
Umidità relativa Dal 20 al 80% r.H.
Temperature Range (Metric) da 0°C a 70°C
Tipo Humidity Chamber
Display LCD
Intervallo di umidità dal 20 % u.r. all’80 % u.r.
Capacità portata carico (sistema metrico) 30 kg
Modello KBFS240-230V
N. di sportelli 1
Dimensioni interne (L x P x A) 650 x 485 x 785 mm
Dimensioni (L x P x A) 930 x 855 x 1460 mm
Peso (sistema metrico) 172 kg
Tensione 200 V
Wattage 1,4 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50/60 Hz